Przejdź do
M182
MDL-12,330A hydrochloride
≥98% (HPLC), Adenylyl cyclase inhibitor, powder
Synonim(y):
cis-N-(2-Phenylcyclopentyl)-azacyclotridec-1-en-2-amine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.01
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MDL-12,330A hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].C1CCCCCN=C(CCCCC1)N[C@H]2CCC[C@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C23H36N2.ClH/c1-2-4-6-11-18-23(24-19-12-7-5-3-1)25-22-17-13-16-21(22)20-14-9-8-10-15-20;/h8-10,14-15,21-22H,1-7,11-13,16-19H2,(H,24,25);1H/t21-,22-;/m0./s1
InChI key
CKOPQUCSDBVAQG-VROPFNGYSA-N
Application
MDL-12,330A hydrochloride has been used as an inhibitor of adenylyl cyclase to block cyclic AMP signaling in mesenchymal stem/stromal cells (MSC).[1][2] It has also been used as an adenylyl cyclase blocker to test its effect on the locomotor activity based on tail suspension test (TST) in mice.[3]
Biochem/physiol Actions
Adenylyl cyclase inhibitor.
MDL-12,330A is a cycloalkyl lactamimide that acts as a voltage-gated potassium channel blocker (KV) leading to extension of action potential duration (APD) and favoring insulin secretion.[4] It also blocks calcium (Ca2+) entry.[4]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1298444200SML0362
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 3 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
desiccated
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Dong Fu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(4), 1403-1408 (2011-01-12)
This study describes a unique function of taurocholate in bile canalicular formation involving signaling through a cAMP-Epac-MEK-Rap1-LKB1-AMPK pathway. In rat hepatocyte sandwich cultures, polarization was manifested by sequential progression of bile canaliculi from small structures to a fully branched network.
Xiaodong Li et al.
PloS one, 8(10), e77934-e77934 (2013-11-10)
Adenylyl cyclases (ACs) play important role in regulating pancreatic beta cell growth, survival and secretion through the synthesis of cyclic AMP (cAMP). MDL-12,330A and SQ 22536 are two AC inhibitors used widely to establish the role of ACs. The goal
Gillian P Johnson et al.
Journal of cell science, 131(21) (2018-10-12)
Mechanical loading is a potent stimulus of bone adaptation, requiring the replenishment of the osteoblast from a progenitor population. One such progenitor is the mesenchymal stem cell (MSC), which undergoes osteogenic differentiation in response to oscillatory fluid shear. Yet, the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M182-5MG04061832898902
M182-25MG04061832898896