Przejdź do
SML3179
Homer
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
6-Hydroxy-N-(4’-((5-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-5-oxopentyl)carbamoyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-[1,1’-biphenyl]-3-yl)-4-(trifluoromethyl)-nicotinamide, N-(4′-(5-((S)-1-((2S,4R)-4-Hydroxy-2-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzylcarbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-ylamino)-5-oxopentylcarbamoyl)-4-(4-methylpiperazin-1-yl)biphenyl-3-yl)-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyridine-3-carboxamide, WD40 repeat domain protein 5 (WDR5) degrader 8g, WDR5 Degrader 8g, WDR5 PROTAC 8g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H60F3N9O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1012.15
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)C2=C(NC(C3=CNC(C=C3C(F)(F)F)=O)=O)C=C(C4=CC=C(C(NCCCCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N5C[C@H](O)C[C@H]5C(NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(C)N=CS7)=O)=O)=O)=O)C=C4)C=C2
Biochem/physiol Actions
Homer (WDR5 Degrader 8g) is a cell-permeable highly efficacious and potent WDR5-selective heterobifunctional degrader composed of WDR5 antagonist OICR-9429 analog plus a butyl chain spacer linked to an E3 ubiquitin ligase von Hippel-Lindau (VHL)-binding ligand that effectively depletes WDR5 in various cancer cell lines (Dmax = 58% and DC50 = 53 nM in MV4-11WDR5-HiBiT cells, 24 h). Homer is shown to dose-dependently induce WDR5 ubiquitylation and proteasomal degradation (Kd = 18 nM; IC50 cellular & lysate = 13.6 & 2.15 μM, respectively, NanoBRET assay).
cell-permeable highly efficacious and potent WDR5-selective heterobifunctional degrader
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930539SML2274SML3156
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)