Merck
M0319
Sigma-Aldrich
MRS 2578
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,4-Di[3-(3-isothiocyanatophenyl)thioureido]butane
Wybierz wielkość
5 MG
633,00 zł
25 MG
2410,00 zł
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
633,00 zł
25 MG
2410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C=Nc1cccc(NC(=S)NCCCCNC(=S)Nc2cccc(c2)N=C=S)c1
InChI
1S/C20H20N6S4/c27-13-23-15-5-3-7-17(11-15)25-19(29)21-9-1-2-10-22-20(30)26-18-8-4-6-16(12-18)24-14-28/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H2,21,25,29)(H2,22,26,30)
Klucz InChI
QOHNRGHTJPFMSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
MRS 2578 has been used an antagonist of purinoceptor P2Y6:
  • to study the role of purinergic receptor in Up4A-induced relaxation in coronary small arteries from swine [1]
  • in P. aeruginosa infected mice to test its effect on the inflammatory responses [2]
  • to test its inhibition on neutrophil extracellular traps and monosodium urate (MSU) crystals formation in polymorphonuclear leukocytes[3]
Działania biochem./fizjol.
MRS 2578 elicits cytoprotective functionality in neuroblastoma cells and prevents dopaminergic neuron death under in vitro and in vivo conditions. It also protects microglia by delaying lipopolysaccharide-induced death.[4]
Potent and irreversible antagonist of P2Y6 nucleotide receptor.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the P2 Receptors: P2Y G-Protein Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liaman K Mamedova et al.
Biochemical pharmacology, 67(9), 1763-1770 (2004-04-15)
The physiological role of the P2Y(6) nucleotide receptor may involve cardiovascular, immune and digestive functions based on the receptor tissue distribution, and selective antagonists for this receptor are lacking. We have synthesized a series of symmetric aryl diisothiocyanate derivatives and
Junbo Zheng et al.
Respiratory research, 19(1), 190-190 (2018-10-01)
Pneumonia is a major cause of high morbidity and mortality in critically illness, and frequently requires support with mechanical ventilation. The latter can lead to ventilator-induced lung injury characterized by neutrophil infiltration. The cationic human neutrophil peptides (HNP) stored in
Ágatha Oliveira-Giacomelli et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 476-476 (2019-12-04)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by decreased dopamine bioavailability in the substantia nigra and the striatum. Taking into account that adenosine-5'-triphosphate (ATP) and its metabolites are intensely released in the 6-hydroxydopamine (6-OHDA) animal model of PD, screening
Tamara C Hornik et al.
Journal of cell science, 129(1), 65-79 (2015-11-15)
Some apoptotic processes, such as phosphatidylserine exposure, are potentially reversible and do not necessarily lead to cell death. However, phosphatidylserine exposure can induce phagocytosis of a cell, resulting in cell death by phagocytosis: phagoptosis. Phagoptosis of neurons by microglia might
Zhichao Zhou et al.
Purinergic signalling, 13(3), 319-329 (2017-05-26)
We previously demonstrated that uridine adenosine tetraphosphate (Up4A) induces potent and partially endothelium-dependent relaxation in the healthy porcine coronary microvasculature. We subsequently showed that Up4A-induced porcine coronary relaxation was impaired via downregulation of P1 receptors after myocardial infarction. In view