Kluczowe dokumenty
LVCAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Particles
Wybierz wielkość
1 EA
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
vial of 200 μL
Poziom jakości
stężenie
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
Wybór
blasticidin
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Ready-to-use Cas9 lentiviral particles are ideal for transducing a wide range of cell lines. The Cas9 Blasticidin Lentiviral particles efficiently integrate Cas9 into the genomes of both dividing and non-dividing cell lines for use with CRISPR genome editing. Stably integrate Cas9 and Blast using the convenient, ready-to-use lentiviral particles while avoiding the tedious lentivirus production process.
Zastosowanie
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Komponenty
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Powiązanie
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.