Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
selection
ampicillin, blasticidin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
Application
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Other Notes
Click here to order gRNA plasmid and virus.
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of Plasmid DNA) | concentration 20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA) |
| selection ampicillin, blasticidin | selection blasticidin | selection ampicillin | selection blasticidin |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?