Kluczowe dokumenty
LVCAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cząsteczki lenti z neomycyną Cas9
Synonim(y):
Cząsteczki Lenti
Wybierz wielkość
1 EA
1880,00 zł
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
vial of 200 μL
Poziom jakości
stężenie
≥1 x 10 6 VP/ml virus (via p24 assay)
Zastosowanie
CRISPR
Wybór
neomycin / G418
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Gotowe do użycia cząsteczki lentiwirusowe Cas9 są idealne do transdukcji szerokiego zakresu linii komórkowych. Cząsteczki lentiwirusowe Cas9 Neomycin skutecznie integrują Cas9 z genomami zarówno dzielących się, jak i nie dzielących się linii komórkowych do użytku z edycją genomu CRISPR. Stabilna integracja Cas9 i Neo przy użyciu wygodnych, gotowych do użycia cząstek lentiwirusowych pozwala uniknąć żmudnego procesu produkcji lentiwirusów.
Zastosowanie
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Komponenty
200 ul of purified lentiviral particles (minimum of 1 X 106 TU/ml via a p24 assay) expressing Cas9 only with blasticidin resistance.
Powiązanie
Kliknij tutaj, aby zamówić plazmid gRNA i wirusa.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Questions
  1. Is there a protocol associated with the Cas9 Neomycin lentiparticles? I will be transfecting some glioblastoma cells with the virus and am looking for a starting point for protocol design.
    1 answer
    1. Titer values are lot specific and available in the Certificate of Analysis. Please navigate to the documentation section to view the sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/lvcas9neo#product-documentation
      A specific protocol for this item is not available, however this item is required for use in several Lentiviral CRISPR Pool products. Reviewing the Technical Bulletin for these products may be helpful. Please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/294/472/hwgcrisprbul.pdf