Przejdź do
SHP002
CRISPR & MISSION® Lentiviral Packaging Mix
Synonim(y):
Lentiviral Packaging Mix
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
1.7 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Concentration:
100 ng/μL (in Tris-EDTA)
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
100 ng/μL (in Tris-EDTA)
Quality Segment
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The CRISPR & MISSION Lentiviral Packaging Mix is an optimized formulation of two plasmids expressing the key HIV packaging genes and a heterologous viral envelope gene.
Lentiviral particles are generated from three main components:
  • The packaging vector, which contains the minimal set of lentiviral genes required to generate the virion structural proteins and packaging functions.
  • The vesicular stomatitis virus G-protein envelope vector, which provides the heterologous envelope for pseudotyping and allows these lentiviral particles to efficiently deliver the transfer sequence of interest to a wide variety of cell types, including primary and non-dividing cells
  • The lentiviral transfer vector, which contains the sequence of interest as well as the cis acting sequences necessary for packaging.
The Lentiviral Packaging Mix contains the first two components; it is designed to be co-transfected along with a compatible lentiviral transfer vector in order to create high-titer pseudo-typed lentiviral particles used for downstream transduction applications. This product is recommended for packaging Lenti CRISPR, Lenti ORF, and Lenti shRNA vectors.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SHP001I3411SAMHELPERV
concentration
100 ng/μL (in Tris-EDTA)
concentration
-
concentration
-
concentration
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
application(s)
CRISPR
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
CRISPR
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)