Kluczowe dokumenty
L8021
D-Lysine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-2,6-Diaminocaproic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
D-Lysine, ≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
218 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
KDXKERNSBIXSRK-RXMQYKEDSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)