Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤2.0% water
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) peptide synthesis | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade FG, Halal, Kosher |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (NT) | assay ≥98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 23128-100MG | 04061838783127 |