Przejdź do
L9037
L-Lysine monohydrate
98.5-101.5% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonim(y):
L-Lysine hydrate (1:1), Lysine monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-294-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4349963
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Lysine monohydrate, BioReagent, suitable for cell culture, from non-animal source
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
98.5-101.5% dry basis
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
215 °C
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
General description
L-Lysine is an amino acid with a basic side chain and is amphipathic in nature. It has a protonated alkyl amino group and is fully protonated at physiological pH. L-lysine mainly participates in electrostatic interactions in proteins.
Application
L-Lysine monohydrate has been used in:
  • SILAC (stable isotope labeling by amino acids in cell culture) method
  • the complete synthetic (C) medium for positive selection screening of yeast cells
  • the growth medium for cells
Biochem/physiol Actions
L-Lysine is an essential proteinogenic α amino acid used in a wide range of applications including as a non-animal sourced supplement in cell culture media, a substrate of enzymes such as L-lysine oxidase (EC 1.4.3.14), a component of poly-lysine polymers, and a substrate for oxidation and glycation mechanism studies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)