Przejdź do
1.12233
Monohydrat L-lizyny
for biochemistry
Synonim(y):
Lys
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-294-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
9-10.5 (20 °C, 80 g/L in H2O)
mp
207-209 °C (decomposes)
solubility
>1500 g/L
bulk density
366 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, kal. na bezwodnej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy o charakterystycznym zapachu
Wygląd roztworu (100 g/l, woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, kal. na wysuszonej substancji): +25,5 do +26,5
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,01 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,3 %
Inne substancje ninhydrynododatnie: ≤ 0,1 %
Woda (wg Karla Fischera): 10.0 - 12.0 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.160181.028391.02837
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
>1500 g/L
solubility
420 g/L
solubility
650 g/L
solubility
insoluble 0.19 g/L
mp
207-209 °C (decomposes)
mp
262 °C
mp
168-170 °C
mp
261-262 °C (decomposition)
bulk density
366 kg/m3
bulk density
360 kg/m3
bulk density
780 kg/m3
bulk density
300 kg/m3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c