Kluczowe dokumenty
L2654
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Synonim(y):
LPS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli (O26:B6)
Poziom jakości
sterylność
γ-irradiated
linia produktu
BioXtra
Formularz
lyophilized powder
oczyszczone przez
gel-filtration chromatography
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<5% Protein (Lowry)
rozpuszczalność
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Rekonstytucja
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.