Works excellent in the animal model.................
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
biological source
Escherichia coli (O26:B6)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
trichloroacetic acid extraction
impurities
1-10% Protein (Lowry)
color
white to yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Escherichia coli (O26:B6) | biological source Escherichia coli (O26:B6) | biological source Escherichia coli (O111:B4) | biological source Escherichia coli (O55:B5) |
| solubility water: soluble | solubility water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities 1-10% Protein (Lowry) | impurities <5% Protein | impurities ≤3.00% protein (Lowry-TCA) | impurities <3% Protein (Lowry) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolysaccharides from Escherichia coli O26:B6
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?