Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 854,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
854,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
β-Lapachone, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
SMILES string
CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
InChI
1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
QZPQTZZNNJUOLS-UHFFFAOYSA-N
Application
β-Lapachone has been used:
- as an anticancer compound in catalase-inhibitable luminol/hydrogen peroxide (HRP)-dependent chemiluminometric assay in Lewis lung carcinoma (LLC) cells and isolated mitochondria[1]
- as a naphthoquinone to study its effects on the growth and differentiation of mice granulocyte and macrophage progenitor cells[2]
- as a substrate to study the enzyme activity of human recombinant NAD(P)H dehydrogenase 1 (NQO1) protein[3]
Biochem/physiol Actions
β-Lapachone acts as a DNA topoisomerase type I inhibitor.[4] It exhibits anti-fungal, anti-bacterial,[4] trypanocidal, and antiviral properties.[5] β-Lapachone also inhibits nitric oxide (NO) and inducible NO synthase (iNOS) in alveolar macrophages.[6]
β-Lapachone is a naturally occurring quinone obtained from the bark of the lapacho tree (Tabebuia avellanedae) with cancer chemopreventive properties. Induces apoptosis in HL-60 and human prostate cancer cells.[7]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source Chaetomium cochliodes | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?