Merck
SMB00937
Sigma-Aldrich
Estry metylowe kwasów tłuszczowych - mieszanina standardowa
Synonim(y):
FAME, kwasy tłuszczowe, standardowa mieszanka
Wybierz wielkość
1 ML
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 vial
rozpuszczalność
soluble, clear, colorless
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Standardowa mieszanina estrów metylowych kwasów tłuszczowych jest mieszaniną metabolitów składającą się z 13 kwasów tłuszczowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych są rozpuszczone w chloroformie do podanego stężenia ± 4%. Produkt ten został opracowany do stosowania jako marker retencji w wysokoprzepustowej analizie metabolomicznej GC/MS.
Zastosowanie
Używany jako próbka QC w badaniach metabolomiki opartych na GC-MS.
Metabolomika oparta na chromatografii gazowej i spektrometrii mas (GC-MS) jest stosowana do identyfikacji i ilościowego oznaczania metabolitów drobnocząsteczkowych, takich jak małe kwasy, alkohole, kwasy hydroksylowe, aminokwasy, cukry, kwasy tłuszczowe, sterole, katecholaminy, leki i toksyny[1].
Estry metylowe kwasów tłuszczowych stosowane w tym standardzie wykazywały silny, spójny jon m/z 87 i jony molekularne, które można było wykorzystać do rozróżnienia poszczególnych pików.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Analit
Opis
    Methyl octanoate 800 µg/mL
    Methyl nonanoate 800 µg/mL
    Methyl decanoate 800 µg/mL
    Methyl laurate 800 µg/mL
    Methyl myristate 800 µg/mL
    Methyl palmitate 800 µg/mL
    Methyl stearate 400 µg/mL
    Methyl arachidate 400 µg/mL
    Methyl behenate 400 µg/mL
    Methyl tetracosanoate 400 µg/mL
    Methyl hexacosanoate 400 µg/mL
    Methyl octacosanoate 400 µg/mL
    Methyl triacontanoate 400 µg/mL
    Zobacz wszystko (13)
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Salvatore Abate et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 24(8), 1172-1180 (2010-03-20)
Many metabolomic applications use gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) under standard 70 eV electron ionization (EI) parameters. However, the abundance of molecular ions is often extremely low, impeding the calculation of elemental compositions for the identification of unknown compounds. On changing
Oliver Fiehn
Current protocols in molecular biology, 114, 30-30 (2016-04-03)
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics is ideal for identifying and quantitating small-molecule metabolites (<650 Da), including small acids, alcohols, hydroxyl acids, amino acids, sugars, fatty acids, sterols, catecholamines, drugs, and toxins, often using chemical derivatization to make these compounds sufficiently
Tobias Kind et al.
Analytical chemistry, 81(24), 10038-10048 (2009-11-26)
At least two independent parameters are necessary for compound identification in metabolomics. We have compiled 2 212 electron impact mass spectra and retention indices for quadrupole and time-of-flight gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) for over 1000 primary metabolites below 550 Da
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of the standard mixture? Fatty Acid Methyl esters Standard Mixture SMB00927-1ML
    1 answer
    1. The concentration for the analytes in the mixture is listed in the Product Datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/315/235/smb00937bul-ms.pdf