Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł |
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2900,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
≤2.0 ng/mL ED50
mol wt
20.9 kDa
packaging
pkg of 100 μg, pkg of 20 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
human ... IL6(3569)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture | description recombinant (E. coli) | description IL-2, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form solution | form lyophilized powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?