Merck
H47003
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
97%
Synonim(y):
Juglone
Wybierz wielkość
1 G
350,00 zł
5 G
1130,00 zł
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
350,00 zł
5 G
1130,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.15
Beilstein:
1909764
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
161-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
Klucz InChI
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) can be used as a starting material for the synthesis of:
  • Trypanocidal drugs.[1]
  • Tacrine-naphthoquinone hybrids with potential application in the treatment of Alzheimer′s disease.[2]
  • Juglone-based electroactive polymer, poly(5-hydroxy-1,4-naphthoquinone-co-5-hydroxy-3-thioacetic acid-1,4-naphthoquinone), for the electrochemical detection of DNA hybridization.[3]
  • Ent-nocardione A, naturally-occurring tyrosine phosphatase inhibitor.[4]
Juglone can also be used as a dienophile in the Diels–Alder reaction for the synthesis of variety of C-aryl glycosides.[5]
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formal Radical Cyclization onto Benzene Rings: A General Method and Its Use in the Synthesis of ent-Nocardione A.
Clive DLJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(10), 3282-3293 (2004)
Study of the DNA hybridization transduction behavior of a quinone-containing electroactive polymer by cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy.
Piro B, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 577(1), 155-165 (2005)
Multitarget drug design strategy: quinone-tacrine hybrids designed to block amyloid-β aggregation and to exert anticholinesterase and antioxidant effects.
Nepovimova E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(20), 8576-8589 (2014)
Application of an Enyne Metathesis/Diels-Alder Cycloaddition Sequence: A New Versatile Approach to the Syntheses of C-Aryl Glycosides and Spiro-C-Aryl Glycosides.
Subrahmanyam AV, et al.
Chemistry?A European Journal , 16(28), 8545-8556 (2010)
2-and 3-substituted 1, 4-naphthoquinone derivatives as subversive substrates of trypanothione reductase and lipoamide dehydrogenase from trypanosoma c ruzi: synthesis and correlation between redox cycling activities and in vitro cytotoxicity.
Salmon-Chemin L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(4), 548-565 (2001)