Kluczowe dokumenty
49861
o-Hydroxyhippuric acid
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoylaminoacetic acid, Salicylglycine
Wybierz wielkość
249,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
249,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
mp
167-169 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Klucz InChI
ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?