Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 173,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCH2CH2COCOONa · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-167-8
Beilstein/REAXYS Number:
5658566
MDL number:
Assay:
≥98.0% (dried material, NT)
Form:
powder
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (dried material, NT)
form
powder
impurities
~16% water
functional group
ketone
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.2Na.2H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
HSSWOFWCOAQLHZ-UHFFFAOYSA-L
General description
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) is the hydrated disodium salt of 2-oxoglutaric acid.
Application
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate (2-Oxoglutaric acid disodium salt) may be used as starting reagent for the synthesis of deuteriated 2-oxo[3,3-2H2]glutarate disodium salt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (dried material, NT) | assay ≥98% (perchloric acid titration) | assay ≥98% (titration) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| impurities ~16% water | impurities ≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤6.0% water |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?