Przejdź do
75447
2-Oxoadipic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-Ketoadipic acid, 2-Oxoadipate, 2-Oxohexanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
Form:
powder
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Engineering of phenylalanine dehydrogenase from Thermoactinomyces intermedius for the production of a novel homoglutamate: Showcases the application of 2-oxoadipic acid in enzyme engineering, enhancing biocatalytic processes for the production of novel compounds, vital for pharmaceutical and chemical industries (Tariq et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Important metabolite between the TCA cycle and lysine biosynthesis. Of interest for research on mitochondrial metabolite transporters.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
759504515075940
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
liquid
form
-
form
flakes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Oxoadipic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)