Przejdź do
G7645
Gibberellic acid
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
Synonim(y):
GA3, Gibberellin A3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
NACRES:
NA.72
EC Number:
201-001-0
Beilstein/REAXYS Number:
54346
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
C[C@]12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(CC5=C)[C@H]([C@H]23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22O6/c1-9-7-17-8-18(9,24)5-3-10(17)19-6-4-11(20)16(2,15(23)25-19)13(19)12(17)14(21)22/h4,6,10-13,20,24H,1,3,5,7-8H2,2H3,(H,21,22)/t10-,11+,12-,13-,16-,17+,18+,19-/m1/s1
InChI key
IXORZMNAPKEEDV-OBDJNFEBSA-N
General description
Gibberellic acid is an endogenous plant growth regulator
Gibberellic acid is a tetracyclic diterpenoid compound, which is synthesized by terpenoid pathway in chloroplasts, cytoplasm, plastid, and endoplasmic reticulum.
Application
Gibberellic acid has been used as a supplement in Murashige and Skoog media (MS) for treating young leaves of hybrid poplar to follow MYB transcription factor PtrMYB012 expression and in vitro peas seed germination. It has also been used in gibberellic acid (GA)-sensitivity assay in wheat seeds and to promote seed germination in Arabidopsis seeds.
The specific actions of Gibberellin A3 (G1025, G7645) and A4 (G7276) or combinations of Gibberellins should be determined in specific plant applications.
Biochem/physiol Actions
Phytohormone that controls important aspects of plant growth: germination, elongation, and flowering. The effects are mediated by inducing degradation of the DELLA repressor protein, and probably other minor signalling pathways.
Gibberellic acids (GA) are important plant growth hormones that promote plant cell growth and elongation. Gibberellins promote rapid stem and root growth, induce mitotic division and initiate (break dormancy) and increase seed germination rates. The gibberellins are also involved in processes such as gravitropism and flowering.
Preparation Note
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1567G1025I5148
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
assay
≥90% gibberellin A3 basis (of total gibberellins.)
assay
-
assay
~95%
assay
≥98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gibberellic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How would you recommend that I store a solution of Gibberellic acid, Product G7645?
    1 answer
    1. This product can be initially dissolved in ethanol, diluted with water and stored at 2-8° C.
      Helpful?
  2. Can solutions of Gibberellic acid, Product G7645, be sterilized?
    1 answer
    1. Yes. Sterilization can be either by filter sterilization or coautoclaving with other media components.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What concentration of Gibberellic acid, Product G7645, should I use with my plant culture?
    1 answer
    1. Gibberellic acid is used at 0.01 - 5.0 mg/L.
      Helpful?
  5. How do I solubilize Gibberellic acid, Product G7645?
    1 answer
    1. Gibberellic acid is tested for solubility in ethanol (50 mg/ml), yielding a clear, colorless to faint yellow solution.   This may require heating in a water bath for complete solubility.
      Helpful?
  6. How is the purity of Gibberellic acid, Product G7645, determined?
    1 answer
    1. We measure purity by Thin Layer Chromatography, not by HPLC.