Przejdź do
K0753
Kinetin
suitable for plant cell culture, crystalline
Synonim(y):
6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
633,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-382-2
Beilstein/REAXYS Number:
21703
MDL number:
633,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC and HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
color
white
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccco3
InChI
1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Kinetin is an artificial cytokinin. It is named due to its ability to stimulate cell division.
Application
Kinetin has been used:
  • in modified Murashige and Skoog (MS) media for shoot initiation(4)
  • as plant growth regulator (PGR) for shoot induction and proliferation(5)
  • to study its effects on the growth of two chlorophyte Microalgae, Haematococcus pluvialis and Dunaliella salina(6)
Biochem/physiol Actions
Kinetin is an adenine-type cytokinin phytohormone that is used in plant culture media such as Murashige & Skoog media in conjunction with auxins such as indole-3-acetic acid (IAA), indole-3-butyric acid (IBA), 1-napthaleneacetic acid (NAA) or others to induce the fomation of callus and to regenerate plant tissues from callus.
Kinetin is capable of inducing the opening of grass stomata.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K3378K3253Z0164
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
form
crystalline
form
amorphous powder
form
solution
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
mp
264-270 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
≥98% (TLC and HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kinetin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)