The purity of this product is determined by HPLC. While the item is not listed specifically as suitable for HPLC, the material is expected to perform well in this application.
Kluczowe dokumenty
I4125
Inosine
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
(−)-Inosine, Hypoxanthine 9-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
166,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
166,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Klucz InChI
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
is it HPLC suitable???