Przejdź do
I4625
Inosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5′-IMP-Na2, 5′-Inosinic acid disodium salt hydrate, I-5′-P, IMP, Inosinic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
982,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N4O8PNa2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
yeast
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
yeast
type
Grade III
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H13N4O8P.2Na.H2O/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
KQCIGEIXDXQSGM-MSQVLRTGSA-L
Application
Inosine 5′-monophosphate disodium salt hydrate has been used:
  • as a 5′-ribonucleotide tastant compound in taste-detection threshold tests in chicks
  • for standard curve generation in high-performance liquid chromatography (HPLC) to quantify IMP from prawn tail tissue samples
  • as a component of McCoy′s 5A complete medium for Plasmodium vivax culture
Inosine 5′-monophosphate (IMP) is used as a substrate to study the distribution, specificity and kinetics of inosine-5′-monophosphate dehydrogenase (IMPDH).
Biochem/physiol Actions
Inosine 5′-monophosphate (IMP) is a dietary nucleotide that is synthesized from adenosine monophosphate (AMP) in eukaryotes. It is a food additive and is essential for intestinal health and immunity.
Inosine monophosphate, or inosinic acid, is the ribonucleotide of hypoxanthine and the first nucleotide formed during purine synthesis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57510I2879G8377
description
from yeast, Grade III, ≥98% (HPLC)
description
≥99.0% (HPLC)
description
≥98%
description
from yeast, ≥99%
biological source
yeast
biological source
-
biological source
-
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)