GERPN1051-2ML
Streptavidin-Biotinylated HRP Complex
Cytiva RPN1051-2ML
Wybierz wielkość
2930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2930,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN1051-2ML
kolor
Colorless
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Biotyna jest łączona za pomocą ramienia dystansowego z peroksydazą chrzanową w warunkach, które zachowują wysoką aktywność enzymu i zapewniają wysoki stopień biotynylacji, oceniany na podstawie jej zdolności do wiązania się ze streptawidyną. Nadmiar odczynnika znakującego jest usuwany przez filtrację żelową.
Biotynylowany enzym jest dodawany do streptawidyny w celu utworzenia kompleksów. Kompleks jest zoptymalizowany w celu uzyskania doskonałego połączenia miana i czułości wiązania z biotynylowanym białkiem. Ten produkt jest sprzedawany na podstawie miana określonego w standardowym teście. W rezultacie końcowe stężenie białka w kompleksie może się minimalnie różnić między partiami.
Cechy i korzyści
- Streptawidyna sprzężona z cząsteczkami enzymów reporterowych do zastosowań w blottingu i hybrydyzacji in situ.
- Odczynniki o wysokiej specyficzności.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)