Kluczowe dokumenty
GE17-5113-01
Streptavidin Sepharose High Performance
Cytiva 17-5113-01, pack of 5 mL
Synonim(y):
affinity chromatography medium, high performance affinity resin, biotinylated proteins purification
Wybierz wielkość
1 PKG
2980,00 zł
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5113-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning in place
2-10.5
Zakres roboczy
4-9
pojemność
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Streptavidin Sepharose High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinylated biomolecules.
Purified Streptavidin isolated from Streptomyces avidinii is immobilised on Sepharose High Performance. The base matrix is a rigid, highly cross-linked beaded agarose with high chemical stability. The immobilised streptavidin binds biotin and biotinylated substances through affinity chromatography.
Cechy i korzyści
  • Streptavidin immobilized to Sepharose High Performance for purification of biotinylated compounds
  • Extremely useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin.
  • 34 μm bead size for improved resolution
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jérôme Zervudacki et al.
The EMBO journal, 37(14) (2018-06-07)
Mobilization of transposable elements (TEs) in plants has been recognized as a driving force of evolution and adaptation, in particular by providing genes with regulatory modules that impact their transcription. In this study, we employed an ATCOPIA93 long-terminal repeat (LTR)
Adar Hacohen et al.
Micromachines, 11(5) (2020-05-21)
The ability to manipulate and selectively position cells into patterns or distinct microenvironments is an important component of many single cell experimental methods and biological engineering applications. Although a variety of particles and cell patterning methods have been demonstrated, most
Song Zhu et al.
Theranostics, 11(7), 3359-3375 (2021-02-05)
Background: A metabolic "switch" from oxidative phosphorylation to glycolysis provides tumor cells with energy and biosynthetic substrates, thereby promoting tumorigenesis and malignant progression. However, the mechanisms controlling this metabolic switch in tumors is not entirely clear. Methods: Clinical specimens were
Hana Antonicka et al.
Cell metabolism, 32(3), 479-497 (2020-09-03)
We used BioID, a proximity-dependent biotinylation assay with 100 mitochondrial baits from all mitochondrial sub-compartments, to create a high-resolution human mitochondrial proximity interaction network. We identified 1,465 proteins, producing 15,626 unique high-confidence proximity interactions. Of these, 528 proteins were previously
Sarah van Veen et al.
Nature, 578(7795), 419-424 (2020-01-31)
ATP13A2 (PARK9) is a late endolysosomal transporter that is genetically implicated in a spectrum of neurodegenerative disorders, including Kufor-Rakeb syndrome-a parkinsonism with dementia1-and early-onset Parkinson's disease2. ATP13A2 offers protection against genetic and environmental risk factors of Parkinson's disease, whereas loss
Produkty
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
How to separate biotin and biotinylated substances by affinity chromatography using HiTrap Streptavidin HP and Streptavidin Sepharose High Performance products from Cytiva.
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
Ta strona pokazuje, jak konwertować między przepływem liniowym a przepływem objętościowym w chromatografii powinowactwa.
Zobacz wszystko