GE28-9670-70
Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Cytiva 28-9670-70, pack of 5 × 1 mL
Synonim(y):
Kulki magnetyczne z białkiem G
Wybierz wielkość
1480,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1480,00 zł
Polecane produkty
ligand
protein G
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9670-70
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
27 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel. You can easily screen a larger number of samples in parallel with high throughput on a robotic device. Protein G Mag Sepharose™ Xtra is available in a 2 × 1 mL pack for 20 purifications and in a 5 × 1 mL pack for 50 purifications. The product is based on Sepharose™ medium with magnetite incorporated and the ligand is native Protein G. Protein G has high affinity for the Fc region of IgG antibody from a variety of species.
Protein G Mag Sepharose™ is another product in the Mag Sepharose™ platform which is designed for the rapid capture and enrichment of Protein samples from cell lysates and biological fluids using immunoprecipitation technology. Protein G Mag Sepharose™ is made with an optimized ligand for immunoprecipitation.
Cechy i korzyści
- Efficient, high capacity small-scale purification and screening of antibodies from various species; 27 μg human IgG/μL magnetic beads
- High purity and yield
- Robust parallel screening of antibodies with high reproducibility
- Simple capture of antibodies from small or large sample volumes (low-microliter to high-milliliter scale)
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads give increased simplicity for handling
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.