Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2680,00 zł
assay
>98% (HPLC and SDS-PAGE)
form
suspension
packaging
pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Binding capacity: 20mg human IgG (polyclonal)/ml (the IgG is loaded at pH 7.0, and eluted with 200mM glycine, pH 2.8)
Structure: recombinant Protein G (E. coli, Mr = 22,000) is covalently coupled to crosslinked 4% agarose beads: 2.5mg Protein G (>98% pure)/1ml gel.
Features and Benefits
Preswollen gel, ready-to-use, 2ml or 5ml gel (settled gel volume) in buffer that contains 14-19% ethanol as a preservative, nonsterile.
Protein G content: 2.5mg/ml preswollen gel
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC and SDS-PAGE) | assay >98% (HPLC and SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| form suspension | form suspension | form lyophilized powder | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 15 mL (05015952001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11243233001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719416001 [settled resin volume]) | packaging pkg of 15 mL (05015979001 [settled resin volume]), pkg of 2 mL (11719408001 [settled resin volume]), pkg of 5 mL (11134515001 [settled resin volume]) | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Upstate® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein G Agarose
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?