Kluczowe dokumenty
GE28-9440-08
Protein G Mag Sepharose
Cytiva 28-9440-08, pack of 1 × 500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ligand
protein G
opakowanie
pack of 1 × 500 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9440-08
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 20% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
13- 22 mg binding capacity(human IgG/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Protein G Mag Sepharose to kulki magnetyczne zaprojektowane w celu uproszczenia wzbogacania białek docelowych w aplikacjach immunoprecypitacji. Oparte na Sepharose z białkiem G jako ligandem. Białko G ma wysokie powinowactwo do regionu Fc przeciwciał IgG.
Zastosowanie
Protein G Mag Sepharose to kulki magnetyczne zaprojektowane w celu uproszczenia wzbogacania docelowych białek poprzez immunoprecypitację lub pull-down. Kulki magnetyczne są oparte na Sepharose z białkiem G jako ligandem. Białko G ma wysokie powinowactwo do regionu Fc przeciwciał IgG z szerokiej gamy gatunków.
Dostępne są dwa protokoły wzbogacania białek: protokół sieciowania i protokół klasyczny. Protokoły są proste, a warunki elucji zoptymalizowane zarówno pod kątem elektroforezy, jak i analizy MS.
Protein G Mag Sepharose łączy sprawdzone metody wzbogacania z platformą kulek magnetycznych, która ma doskonałe właściwości do przygotowywania próbek na małą skalę. Wraz z MagRack 6, narzędziem do separacji dla sześciu probówek mikrowirówkowych, można przetwarzać do sześciu próbek równolegle.
Cechy i korzyści
  • Widoczne i gęste kulki magnetyczne na bazie Sepharose z ligandem Protein A, łatwe do wykrycia i zebrania związanego białka docelowego.
  • Nieprzyczepne kulki eliminują efekt rozmazywania i tworzenia agregatów. Mogą być używane bez detergentów
  • Proste wychwytywanie docelowego białka w małych lub dużych objętościach próbek (od małych mikrolitrów do dużych mililitrów)
  • Zoptymalizowana zdolność do wzbogacania/immunoprecypitacji docelowych białek - potrzebne są tylko niewielkie ilości przeciwciał
  • Elastyczne protokoły z warunkami elucji zoptymalizowanymi zarówno pod kątem elektroforezy, jak i analizy MS
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structural insights into Siglec-15 reveal glycosylation dependency for its interaction with T cells through integrin CD11b.
Lenza, et al.
Nature Communications, 14, 3496-3496 (2023)
Produkty
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.