GE28-9670-56
Protein A Mag Sepharose™ Xtra
Cytiva 28-9670-56, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9670-56
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
macierz
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
27 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Robust parallel screening of antibodies with high reproducibility.
Together with MagRack 6, a separation tool for handling the beads in microcentrifuge tubes, up to six samples can be processed in parallel. You can easily screen a larger number of samples in parallel with high throughput on a robotic device.
Cechy i korzyści
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized high capacity for efficient small-scale purification and screening of antibodies from various species
- High purity and yield
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.