GE28-9513-79
Protein G Mag Sepharose™
Cytiva 28-9513-79, pack of 4 × 500 μL
Wybierz wielkość
754,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
754,00 zł
Polecane produkty
ligand
protein G
opakowanie
pack of 4 × 500 μL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9513-79
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 20% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
13- 22 mg binding capacity(human IgG/ml medium)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Widoczne i gęste kulki magnetyczne na bazie 812 z ligandem Protein A, łatwe do wykrycia i zebrania związanego białka docelowego.
- Nieprzyczepne kulki eliminują efekt rozmazywania i tworzenia agregatów. Mogą być używane bez detergentów
- Proste wychwytywanie docelowego białka w małych lub dużych objętościach próbek (od małych mikrolitrów do dużych mililitrów)
- Zoptymalizowana zdolność do wzbogacania/immunoprecypitacji docelowych białek - potrzebne są tylko niewielkie ilości przeciwciał
- Elastyczne protokoły z warunkami elucji zoptymalizowanymi zarówno pod kątem elektroforezy, jak i analizy MS
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.