GE28-9670-66
Protein G Mag Sepharose™ Xtra
Cytiva 28-9670-66, pack of 2 × 1 mL
Wybierz wielkość
616,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
616,00 zł
Polecane produkty
ligand
protein G
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9670-66
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
27 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Wraz z MagRack 6, narzędziem do separacji kulek w probówkach mikrowirówkowych, można przetwarzać do sześciu próbek równolegle. Można łatwo przesiać większą liczbę próbek równolegle z wysoką wydajnością na zrobotyzowanym urządzeniu. Protein G Mag 812 Xtra jest dostępny w opakowaniu 2 × 1 ml na 20 oczyszczeń oraz w opakowaniu 5 × 1 ml na 50 oczyszczeń. Produkt oparty jest na podłożu 812 z dodatkiem magnetytu, a ligandem jest natywne białko G. Białko G ma wysokie powinowactwo do regionu Fc przeciwciał IgG różnych gatunków.
Cechy i korzyści
- Wydajne, wysokowydajne oczyszczanie na małą skalę i badanie przesiewowe przeciwciał różnych gatunków; 27 μg ludzkich IgG/μL kulek magnetycznych
- Wysoka czystość i wydajność
- Solidne równoległe badania przesiewowe przeciwciał o wysokiej powtarzalności
- Proste wychwytywanie przeciwciał z małych lub dużych objętości próbek (od małych mikrolitrów do dużych mililitrów)
- Widoczne i gęste kulki magnetyczne 812 zapewniają większą prostotę obsługi
- Nieprzylegające kulki eliminują efekt rozmazywania i tworzenia agregatów. Mogą być używane bez detergentów.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.