Kluczowe dokumenty
GE28-9670-62
Protein A Mag Sepharose Xtra
Cytiva 28-9670-62, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
native protein A
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9670-62
warunki przechowywania
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
Parametry
Room temperature temp. range
Matryca
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
pojemność
27 mg binding capacity(human IgG/ml gel)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
protein A Mag Sepharose to kulki magnetyczne zaprojektowane w celu uproszczenia oczyszczania i badań przesiewowych przeciwciał na małą skalę. Oparte na Sepharose z natywnym białkiem A jako ligandem.
Zastosowanie
Kulki magnetyczne Protein A Mag Sepharose Xtra są przeznaczone do szybkiego oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z surowicy i supernatantów komórkowych. Wysoka pojemność, > 27 mg ludzkich IgG/ml pożywki, pozwala na skuteczne wychwytywanie przeciwciał z wysoką wydajnością i czystością. Z każdego cyklu oczyszczania można uzyskać około 350 μg oczyszczonego ludzkiego IgG.
Solidne równoległe badania przesiewowe przeciwciał o wysokiej powtarzalności.
Wraz z MagRack 6, narzędziem do separacji do przenoszenia kulek w probówkach do mikrowirówki, można przetwarzać do sześciu próbek równolegle. Można z łatwością przesiewać większą liczbę próbek równolegle z wysoką przepustowością na zrobotyzowanym urządzeniu.
Cechy i korzyści
  • Widoczne i gęste kulki magnetyczne na bazie Sepharose z ligandem Protein A, łatwe do wykrycia i zebrania związanego białka docelowego.
  • Nieprzyczepne kulki eliminują efekt rozmazywania i tworzenia agregatów. Mogą być używane bez detergentów
  • Proste wychwytywanie docelowego białka w małych lub dużych objętościach próbek (od małych mikrolitrów do dużych mililitrów)
  • Zoptymalizowana wysoka wydajność do skutecznego oczyszczania na małą skalę i badań przesiewowych przeciwciał różnych gatunków
  • Wysoka czystość i wydajność
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
Na tej stronie przedstawiono różne opcje oczyszczania dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A oraz opisano typowe warunki wiązania i elucji dla nośników do chromatografii z sefarozą Protein A.
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Zobacz wszystko
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.