GE28-9180-10
PD Minitrap™ G-10
Cytiva 28-9180-10
Synonim(y):
PD MiniTrap
Wybierz wielkość
2050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2050,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene and polyethylene resin
resin (Sephadex G-10)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
wetted part: no
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9180-10
Parametry
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
wymiary złoża
9.7 mm × 28 mm
objętość złoża
2.1 mL
kolumna śr. wewn.
9.7 mm
pojemność robocza
~300 μL
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
wielkość porów
700 Da MWCO
Zakres roboczy
2-13
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Łatwe oczyszczanie peptydów, małych białek lub węglowodanów większych niż Mr 700 przed dalszą analizą, taką jak chromatografia cieczowa, elektroforeza i MS.
- Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak sole, barwniki i etykiety radioaktywne.
- Wysoka wydajność odsalania.
- Przygotowanie próbek o objętości od 100 do 300 μl.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.