Kluczowe dokumenty
GE28-9180-07
PD Minitrap G-25
Cytiva 28-9180-07
Synonim(y):
Kolumna do oczyszczania białek
Wybierz wielkość
1 PKG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.56
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene and polyethylene tube
resin (Sephadex G-25)
sterylność
non-sterile
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 50 ea (columns)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9180-07
warunki przechowywania
dry media
wymiary złoża
9.7 mm × 28 mm
objętość złoża
2.1 mL
kolumna śr. wewn.
9.7 mm
pojemność robocza
0.1—0.5 mL
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>50 μm (dry)
85-260 μm
wielkość porów
5000  Da MWCO
cleaning
2-13
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
PD MiniTrap G-25 is a prepacked, single-use column for cleanup of large biomolecules (such as proteins >5000 Mr) by removal of buffer salts and low molecular weight compounds.
Zastosowanie
Protein sample preparation. Desalting/Buffer Exchange/Cleanup.
Cechy i korzyści
  • Customizable protocols to use gravity flow or centrifugation.
  • Easy-to-use method for desalting and buffer exchange of sample volumes of 0.1 mL to 0.5 mL for gravity and 0.2 mL to 0.5 mL with centrifugation
  • Alternative to dialysis for protein desalting, thus saving time and reducing labor costs
  • Packed with Sephadex G-25 Medium resin
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 4 to 30 °C (0.15% Kathon CG/ICP Biocide)
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Informacje prawne
MiniTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Zobacz wszystko