Kluczowe dokumenty
GE27-5330-01
Microspin G-50 Columns
Cytiva 27-5330-01, pack of 50 columns
Synonim(y):
Kolumny G-50, Kolumny G-50 Microspin, Kolumny do oczyszczania DNA
Wybierz wielkość
1 PKG
1350,00 zł
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
resin (Sephadex G-50 DNA Grade)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-5330-01
pojemność robocza
12—50 μL
wielkość cząstki
50-150 μm (dry)
wielkość porów
30 kDa MWCO
Opis ogólny
MicroSpin G-50 columns are designed for the rapid purification of DNA for use in a wide range of applications, including desalting, buffer exchange, removal of dye terminators from cycle sequencing reactions and removal of labelled nucleotides from DNA labelling reactions. Good product yield and purity is obtained with sample volumes from 12-50 ul. They are suitable for any DNA greater than 20 bases in length. They will not remove or denature enzyme.
Cechy i korzyści
  • For rapid purification of labeled DNA (>20 bases) from unincorporated labeled nucleotides in a volume of 25 to 50 μ using spin-column chromatography.
  • Columns are prepacked with Sephadex® G-50 Grade pre-equilibrated in TE buffer with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Product recovery will be at least 10% lower than that from ProbeQuant G-50 Micro Columns.
  • Can also be used for buffer exchange/desalting of enzymatic reactions (10 to 100 μ) following heat denaturation and phenol extraction.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Store at 20 to 25 °C. (TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA) containing 0.05% Kathon CG/ICP Biocide as preservative.)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
MicroSpin is a trademark of Cytiva
ProbeQuant is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)