Kluczowe dokumenty
GE28-9034-08
ProbeQuant G-50 Micro Columns
Cytiva 28-9034-08, pack of 50 columns
Synonim(y):
Mikrokolumny
Wybierz wielkość
1 PKG
1320,00 zł
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
resin (Sephadex G-50 DNA Grade)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9034-08
pojemność robocza
25—50 μL
wielkość cząstki
50-150 μm (dry)
wielkość porów
30 kDa MWCO
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MikrokolumnyProbeQuant G-50 wykorzystują chromatografię spinową, aby zapewnić szybką i niezawodną metodę oczyszczania znakowanych sond z niewłączonych znakowanych nukleotydów.
MikrokolumnyProbeQuant G-50 wykorzystują chromatografię spinową, aby zapewnić szybką i niezawodną metodę oczyszczania znakowanych sond z niewłączonych znakowanych nukleotydów. Ponadto, część eluowanego DNA może być zliczona w liczniku scyntylacyjnym i porównana z nieoczyszczoną próbką, aby uzyskać przybliżoną wartość procentową inkorporacji. Kolumny są przeznaczone do użytku w mikrowirówce, są wstępnie zapakowane w klasę DNA Sephadex® G-50 i są wstępnie wyrównane w STE, co oznacza, że są gotowe do użycia. Mogą pomieścić próbki o objętości od 25 μ do 50 μ.
Cechy i korzyści
  • Do szybkiego oczyszczania znakowanego DNA (20 zasad) z nieinkorporowanych znakowanych nukleotydów w objętości od 25 do 50 μ przy użyciu chromatografii spinowej.
  • Wygodny: Wstępnie zapakowany w Sephadex® G-50 DNA Grade (patrz illustra Sephadex® G-50 i G-100 DNA Grade) i wstępnie wyrównany w STE zawierającym 0,15% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Gotowy do użycia: Wymaga mniej niż 4 minut od nałożenia próbki do pobrania oczyszczonego produktu.
  • Zaprojektowany do użytku w mikrowirówce
  • Testowany w testach nickazy, egzonukleazy jedno- i dwuniciowej oraz RNazy
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
ProbeQuant is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R J Akhurst et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 54(Pt 4), 1301-1310 (2004-07-29)
The relationship of Photorhabdus isolates that were cultured from human clinical specimens in Australia to Photorhabdus asymbiotica isolates from human clinical specimens in the USA and to species of the genus Photorhabdus that are associated symbiotically with entomopathogenic nematodes was
Bogac Kaynak et al.
Circulation, 107(19), 2467-2474 (2003-05-14)
We present the first genome-wide cDNA array analysis of human congenitally malformed hearts and attempted to partially elucidate these complex phenotypes. Most congenital heart defects, which account for the largest number of birth defects in humans, represent complex genetic disorders.
K Higuchi et al.
Plant physiology, 119(2), 471-480 (1999-02-10)
Nicotianamine synthase (NAS), the key enzyme in the biosynthetic pathway for the mugineic acid family of phytosiderophores, catalyzes the trimerization of S-adenosylmethionine to form one molecule of nicotianamine. We purified NAS protein and isolated the genes nas1, nas2, nas3, nas4
C H C Halsey et al.
Journal of animal science, 89(4), 1011-1019 (2010-12-15)
The long-term effect of feeding the catecholamine analog ractopamine (RAC; ractopamine hydrochloride, Elanco Animal Health, Indianapolis, IN) on the expression of genes involved in energy and lipid metabolism in subcutaneous adipose tissue was studied. Large White pigs (84 kg) were
Caroline M Peres et al.
Journal of bacteriology, 188(24), 8662-8665 (2006-10-17)
The rate-limiting enzyme of anaerobic benzoate degradation by Rhodopseudomonas palustris, benzoyl coenzyme A (CoA) reductase, is highly sensitive to oxygen, and its synthesis is tightly regulated. We determined that a previously unknown gene in the benzoate gene cluster, badM, encodes