GE27-3565-01
Microspin™ Columns
Cytiva 27-3565-01, pack of 100 pieces
Wybierz wielkość
912,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
912,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 27-3565-01
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Do szybkiej wymiany buforu/desaltingu produktów PCR i innych DNA w objętości od 10 do 100 μL przy użyciu chromatografii kolumnowej i 811 G-25 DNA Grade (brak w zestawie).
- Doskonały do szybkiego oczyszczania nowo zsyntetyzowanych oligonukleotydów > 10 merów w 100 do 150 μl roztworu do deprotekcji przy użyciu chromatografii kolumnowej.
- Elastyczny w eksperymentach, umożliwiający stosowanie różnych ilości sefadeksu.
- Może być również stosowany do odsalania/wymiany buforowej DNA i usuwania niewłączonych radionukleotydów ze znakowanych końcowych oligonukleotydów (o długości co najmniej 10 zasad) w objętości od 10 do 100 μl.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
DNA cleanup using illustra™ GFX kits from Cytiva.