GE28-9232-43
MiniSpin Adapter
Cytiva 28-9232-43, pack of 10 pieces
Wybierz wielkość
74,90 zł
Wybierz wielkość
About This Item
74,90 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 10 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9232-43
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery to polipropylenowe pierścienie przeznaczone do stosowania z kolumnami grawitacyjnymi PD MiniTrap G-25, PD MidiTrap G-25 i PD-10 Desalting Columns, gdy stosowany jest protokół wirowania. Adapter MiniSpin pasuje do kolumn PD MiniTrap G-25, adapter MidiSpin pasuje do kolumn PD MidiTrap G-25, a adapter PD-10 Spin pasuje do kolumn odsalających PD-10.
Cechy i korzyści
- Wygodne adaptery umożliwiają obracanie wszystkich kolumn grawitacyjnych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.