Kluczowe dokumenty
GE28-9180-11
PD MidiTrap G-10
Cytiva 28-9180-11, pack of 50 columns
Synonim(y):
PD MidiTrap
Wybierz wielkość
1 PKG
2380,00 zł
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene and polyethylene resin
resin (Sephadex G-10)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
wetted part: no
opakowanie
pack of 50 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9180-11
Parametry
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
wymiary złoża
13 mm × 40 mm
objętość złoża
5.3 mL
kolumna śr. wewn.
13 mm
pojemność robocza
~1 mL
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
wielkość porów
700 Da MWCO
Zakres roboczy
2-13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
  • PD 7756 G-10 to wstępnie zapakowane kolumny grawitacyjne jednorazowego użytku.
  • Zoptymalizowane do skutecznego oczyszczania małych białek, peptydów, oligosacharydów i innych małych biomolekuł.
  • Kolumny mają wysoką zdolność odsalania, która skutecznie usuwa sole, barwniki i zanieczyszczenia radioaktywne.
Cechy i korzyści
  • Łatwe oczyszczanie peptydów, małych białek lub węglowodanów większych niż Mr 700 przed dalszą analizą, taką jak chromatografia cieczowa, elektroforeza i MS.
  • Skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak sole, barwniki i etykiety radioaktywne.
  • Wysoka wydajność odsalania.
  • Przygotowanie próbek o objętości od 400 do 1000 μl.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C ()
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Informacje prawne
MidiTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protokoły
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
Ta strona pokazuje, jak wykonać odsalanie próbki, wymianę buforu i zatężanie dla chromatografii powinowactwa znakowanych białek.