GE18-3216-03
Labmate PD-10 Buffer Reservoir
Cytiva 18-3216-03, pack of 1 ea
Wybierz wielkość
274,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
274,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18-3216-03
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Szybkie, niedrogie, wysokowydajne odsalanie i wymiana buforu, a także usuwanie związków o niskiej masie cząsteczkowej wypełnionych pożywką 811 G-25.
- Zbiornik buforowy LabMate ułatwia i usprawnia równoważenie kolumn PD-10.
- Łatwy w użyciu i kalibracji; nałóż próbkę; eluuj.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G GraviTrap from Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged recombinant proteins by gravity flow using His GraviTrap and His GraviTrap Kit from Cytiva.
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.