GE29-0513-24
HiTrap® SP HP
Cytiva 29-0513-24, pack of 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
sulphopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29-0513-24
dostępność
not available in North America
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
macierz
6% cross-linked agarose
wielkość cząstki
24-44 μm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
3-14
working range
4-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- 34 μm bead size for high-performance, high-resolution purifications.
- Convenient and reproducible for fast, easy, high-performance separations either alone or connected in series.
- Designed for use with a syringe, peristaltic pump, and chromatography systems such as AKTA design.
- Strong sulfopropyl (SP) cation exchanger.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić oczyszczanie białek błonowych znakowanych His.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Protokoły
Ion exchange chromatography and Superdex column analysis facilitate protein refolding with step-by-step guidance.
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.