Kluczowe dokumenty
GE17-0440-01
Con-A Sepharose 4B
Cytiva 17-0440-01, pack of 100 mL
Synonim(y):
Sepharose Concanavalin A
Wybierz wielkość
1 PKG
4920,00 zł
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
4920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
concanavalin A (con A)
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0440-01
warunki przechowywania
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
4-9
Zakres roboczy
4-6
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Con A Sepharose 4B z immobilizowaną Concanavaliną A to nośnik do chromatografii powinowactwa do wychwytywania glikozylowanych biomolekuł, w tym glikoprotein i glikolipidów. Silniejsze powinowactwo do α-D-glukozy niż α-D-mannozy.
Con A Sepharose to konkanawalina A sprzężona z Sepharose 4B metodą bromku cyjanogenu. Konkanawalina A (Con A) jest tetrameryczną metaloproteiną wyizolowaną z Canavalia ensiformis (fasola szparagowa). Con A wiąże cząsteczki zawierające α-D-mannopiranozyl, α-D-glukopiranozyl i sterycznie powiązane reszty. Cukier wiążący wymaga obecności grup hydroksylowych C-3, C-4 i C-5 do reakcji z Con A. Con A sprzężony z Sepharose jest rutynowo stosowany do oddzielania i oczyszczania glikoprotein, polisacharydów i glikolipidów.
Cechy i korzyści
  • Konkanawalina A (Con A) wiąże cząsteczki zawierające α-D-mannozę, α-D-glukozę i sterycznie powiązane reszty z dostępnymi grupami hydroksylowymi C-3, C-4 lub C-5
  • Adsorbent specyficzny dla grupy cząsteczek zawierających cukry.
  • Doskonale nadaje się do izolacji glikoprotein powierzchniowych komórek z błon rozpuszczonych w detergentach.
  • Konkanawalina A (Con A) wiąże cząsteczki zawierające α-D-mannozę, α-D-glukozę i sterycznie powiązane reszty z dostępnymi grupami hydroksylowymi C-3, C-4 lub C-5.
  • Doskonale nadaje się do izolacji glikoprotein powierzchniowych komórek z błon rozpuszczonych w detergentach.
  • Con A sprzężony z Sepharose 4B poprzez aktywację bromkiem cyjanogenu
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.