GE28-9520-85
HiTrap® Con A 4B
Cytiva 28-9520-85, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1070,00 zł
Polecane produkty
ligand
concanavalin A (con A)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9520-85
warunki przechowywania
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
(20% Ethanol containing 0.1 M Acetate Buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl2)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
4% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
4-9
Zakres roboczy
4-6
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Con A Sepharose™ is concanavalin A coupled to Sepharose™ 4B.
- HiTrap® Con A 4B columns can be operated with a syringe, a peristaltic pump, or a liquid chromatography system such as ÄKTA® design.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Protokoły
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.