Przejdź do
6B100
Sepharose 6B
6% Beaded Agarose, 45-165 μm (wet), fractionation range 10,000-1,000,000 Da (dextrans)
Synonim(y):
Agarose, Beaded
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106500
MDL number:
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (marine)
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% agarose
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
10,000-1,000,000 Da fractionation range (dextrans), 10,000-4,000,000 Da fractionation range (globular proteins)
pH
4—9
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]3CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O3)O[C@H]4[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]5[C@@H]6CO[C@H]5[C@H](O)[C@H](O)O6)[C@@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
6B100-1L′s update product number is GE17-0110-01
Other Notes
Beaded agarose for fractionating molecules of high molecular weight. Cross-linked beaded agarose is more resistant to denaturing conditions, and thus offers more versatility in the choice of sample buffer and eluent. The approximate % agarose concentration is indicated by the product name (Ultrogel A%).
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4B200121852A7431
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
biological source
algae (marine)
biological source
algae (marine)
biological source
-
biological source
algae (marine)
form
suspension
form
suspension
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
pore size
10,000-1,000,000 Da fractionation range (dextrans), 10,000-4,000,000 Da fractionation range (globular proteins)
pore size
30,000-50,000 Da fractionation range (Dextrans), 60,000-20,000,000 Da fractionation range (Globular proteins)
pore size
-
pore size
-
particle size
45-165 μm (wet)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sepharose 6B
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
6B100-500ML04061832795355
6B100-100ML04061832795348