Kluczowe dokumenty
G5526
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, nickel
Wybierz wielkość
1 VIAL
262,00 zł
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
262,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nickel
opis
Regular grids with center mark and solid border
opakowanie
vial of 100 grids
Średnica
3.05 mm
rozmiar siatki
200 mesh × 125 μm pitch
szer. otworu
97 μm
rozmiar powierzchni otwartej
55%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)