Przejdź do
930245
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 50
Synonim(y):
TEM grids
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
MA.24
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 50
material
copper grid, formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
packaging
box of 50
grid size
200 mesh
General description
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
930288931047930261
description
grid size 200 mesh, box of 50
description
grid size 100 mesh, box of 50
description
grid size 400 mesh, box of 50
description
grid size 200 mesh, box of 25
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
material
copper grid, formvar/carbon film
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 50
packaging
box of 25
description
film layer thickness 10 nm formvar, film layer thickness 1 nm carbon
description
film layer thickness 10 nm formvar, film layer thickness 1 nm carbon
description
film layer thickness 1 nm carbon, film layer thickness 10 nm formvar
description
film layer thickness 10 nm formvar, film layer thickness 1 nm carbon
grid size
200 mesh
grid size
100 mesh
grid size
400 mesh
grid size
200 mesh
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)