EDEGLY
Enzymatic Protein Deglycosylation Kit
Synonim(y):
Glycosylation Release Kit
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
(N-linked)
(O-linked)
Poziom jakości
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- protein deglycosylation
- deglycosylation of tissue factor pathway inhibitor (TFPI) α and β
- deglycosylation of native exo-β-(1,3)-glucanase EXG1
Cechy i korzyści
- two or more mg of glycoprotein is deglycosylated
- single reaction at neutral pH
- native & denaturing procedures
- no degradation of protein
- O-linked sugars containing polysialic acid are eliminated
- control glycoprotein provided
Tylko elementy zestawu
- PNGase F 1 mL/vial
- O-Glycosidase 20 μL
- α-2(3,6,8,9)-Neuraminidase 20 μL
- Fetuin Control .5 mg
- 5× Reaction Buffer .2 mL
- Denaturation Solution .1 mL
- Triton™ X-100 .1 mL
- β-1→4-Galactosidase, positionally specific 20 μL
- β-N-Acetylglucosaminidase 20 μL
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Information about Glycoprotein deglycosylation. The diversity of oligosaccharide structures, both O-linked and N-linked, often results in heterogeneity in the mass and charge of glycoproteins.
Informacje o deglikozylacji glikoprotein. Różnorodność struktur oligosacharydów, zarówno O- jak i N-linked, często skutkuje niejednorodnością masy i ładunku glikoprotein.
Find deglycosylation kits for your research. Review the different features of deglycosylation kits for glycoproteins, enzymatic proteins, and native proteins.
Znajdź zestawy do deglikozylacji dla swoich badań. Zapoznaj się z różnymi funkcjami zestawów do deglikozylacji glikoprotein, białek enzymatycznych i białek natywnych.