R&D confirms that you will obtain mtDNA in addition to genomic DNA when following a standard protocol.
Kluczowe dokumenty
G1N70
GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits
sufficient for 70 purifications
Synonim(y):
Ekstrakcja gDNA ssaków, Izolacja gDNA ssaków, Oczyszczanie gDNA ssaków, Przygotowanie gDNA ssaków, Przygotowanie gDNA ssaków na krzemionce, miniprep gDNA, przygotowanie gDNA zwierząt
Wybierz wielkość
1050,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1050,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 70 purifications
Poziom jakości
metody
DNA purification: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The starting materials are lysed in a chaotropic salt-containing solution to ensure the thorough denaturation of macromolecules. The addition of ethanol causes DNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. After washing to remove the contaminants, the DNA is eluted in 200 μL of a Tris-EDTA solution. The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and type of starting material used. DNA purified with the kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
The purified genomic DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digest, PCR, southern blots, and sequencing reactions.
Zastosowanie
- restriction endonuclease digestions
- PCR
- Southern blots
- sequencing reactions
- cloning
- ligation
Cechy i korzyści
- Expected yield: 25 μg from 2 x 106 cultured cells; 30 μg from 25 mg of tissue
- Elution volume: 200 - 400 μl
- Time required: 20 min after lysis
- A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
- Mechanical homogenization required: No
Zasada
Inne uwagi
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
polecane
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Protokół zestawu do oczyszczania genomowego DNA ssaków GenElute opisuje izolację czystego DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z różnych źródeł ssaków.
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Powiązane treści
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
Przegląd powszechnych technik i dalszych zastosowań do ekstrakcji i oczyszczania genomowego DNA, plazmidowego DNA i całkowitego RNA z komórek, tkanek, krwi, wirusów i innych rodzajów próbek.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
-
Will the kit also isolate mitochondrial DNA?