G1N350
GenElute™ Mammalian Genomic DNA Miniprep Kits
sufficient for 350 purifications
Synonim(y):
Mammalian Genomic DNA Miniprep, animal gDNA prep, gDNA miniprep, mammalian gDNA extraction, mammalian gDNA isolation, mammalian gDNA prep, mammalian gDNA purification, silica mammalian gDNA prep, Gen Elute
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 350 purifications
metody
DNA purification: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Isolate pure genomic DNA from cultured cells, tissues (including rodent tails), and fresh whole blood or white blood cells. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Zastosowanie
- to extract DNA from fin samples
- to extract the BSTUI restriction enzyme from the DNA
- to isolate DNA from the blood samples extracted from caudal fin
- to extract tissue and hair follicle DNA
- restriction endonuclease digestions
- PCR
- Southern blots
- sequencing reactions
- cloning
- ligation
Cechy i korzyści
- Expected yield: 25 μg from 2 x 106 cultured cells; 30 μg from 25 mg of tissue
- Elution volume: 200 - 400 μl
- Time required: 20 min after lysis
- A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
- Mechanical homogenization required: No
Zasada
Inne uwagi
Informacje prawne
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
polecane
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Protokół zestawu do oczyszczania genomowego DNA ssaków GenElute opisuje izolację czystego DNA o wysokiej masie cząsteczkowej z różnych źródeł ssaków.
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Powiązane treści
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.